L-Cystine disodium salt monohydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J63071.18
J63071.30
J63071.18EA
81.03
EUR
J63071.18
J63071.30
L-Cystine disodium salt monohydrate ≥98%
L-Cystine disodium salt monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 199329-53-8
Molecular Formula: C6H10N2Na2O4S2.H2O
Formula Weight: 302.27 (284.26anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00243291
Vzorec:
C₆H₁₀N₂Na₂O₄S₂·H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00243291 Číslo CAS: 199329-53-8 EINECS: 265-025-3 |