Tlačiť
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,2
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62899.AP J62899.K2
J62899.APEA 86.24 EUR
J62899.AP J62899.K2
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,2
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527