Tlačiť
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8,0
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62780.K2 J62780.K3 J62780.K7
J62780.K2EA 78.62 EUR
J62780.K2 J62780.K3 J62780.K7
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8,0
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry promývací
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00004679