Tlačiť
Cefotaxime sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J62690.03 J62690.06 J62690.14
J62690.03EA 147.61 EUR
J62690.03 J62690.06 J62690.14
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime sodium salt
CAS No.: 64485-93-4 Molecular Formula: C16H16N5NaO7S2 Formula Weight: 477.40 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Solubility: Freely soluble in water Beilstein Reference: 5711411 MDL No.: MFCD00079073
Vzorec: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079073
Číslo CAS: 64485-93-4
EINECS: 264-915-9
Merck Index: 14,1933