Tlačiť
TRIS-buffered saline (TBS, 10X, high salt) pH 7,4
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62664.AP J62664.K2 J62664.K3
J62664.APEA 73.7 EUR
J62664.AP J62664.K2 J62664.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 10X, high salt) pH 7,4
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry promývací
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679