TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62662.K3
J62662.K7
J62662.K3EA
143.2
EUR
J62662.K3
J62662.K7
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Pufry
Pufry pro elektroforézu
Pufry promývací
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679