Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.0
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62527.AK
J62527.AP
J62527.AKEA
118.57
EUR
J62527.AK
J62527.AP
Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.0
Pufry
Pufry biologické
CAS No.: 56-40-6
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00008131