Paraformaldehyd 4% in PBS + Mg + EGTA
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
J62478.AK
J62478.AP
J62478.AKEA
129.16
EUR
J62478.AK
J62478.AP
Paraformaldehyd 4% in PBS + Mg + EGTA
Paraformaldehyd
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133991
Applications: For histology.
Vzorec:
(CH₂O)n Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00133991 Číslo CAS: 30525-89-4 |