Tlačiť
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 7-Methoxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-acetic acid, Mca, 2-(7-Methoxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid, (7-Methoxycoumarin-4-yl)acetic acid
J62475.MC J62475.MD J62475.03
J62475.MCEA 62.17 EUR
J62475.MC J62475.MD J62475.03
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
CAS No.: 62935-72-2 Molecular Formula: C12H10O5 Formula Weight: 234.21 Flash Point: 87°(189°F) Physical Form: Crystalline solid Appearance: Pale green Melting Point: 193° MDL No.: MFCD00009774
Applications: Precursor to coumarin-type fluorescent reagents
Vzorec: C₁₂H₁₀O₅
Teplota tavenia: 193 °C
Teplota vzplanutia: 87 °C (189 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009774
Číslo CAS: 62935-72-2