Tlačiť
Penicillin V potassium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J62442.09 J62442.14 J62442.22
J62442.09EA 76.21 EUR
J62442.09 J62442.14 J62442.22
Penicillin V potassium salt
Penicillin V potassium salt
Inhibits bacterial cell wall synthesis.
White to off-white powder.
Applications: Inhibits bacterial cell wall synthesis
Vzorec: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Teplota tavenia: 197…202 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051771
Číslo CAS: 132-98-9
EINECS: 205-086-5
Merck Index: 14,7100