TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62388.AK
J62388.AP
J62388.AKEA
78.91
EUR
J62388.AK
J62388.AP
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
Pufry
Pufry biologické
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236359