Tlačiť
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 9,0
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62345.AK J62345.AP
J62345.AKEA 81.03 EUR
J62345.AK J62345.AP
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 9,0
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527