Tlačiť
L-Cystine disodium salt ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62310.30 J62310.A1
J62310.30EA 157.24 EUR
J62310.30 J62310.A1
L-Cystine disodium salt ≥98%
L-Cystine disodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 64704-23-0 Molecular Formula: C6H10N2Na2O4S2 Formula Weight: 284.30 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Optical Rotation: +170° (c=2 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00037206
Vzorec: C₆H₁₀N₂Na₂O₄S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037206
Číslo CAS: 64704-23-0
EINECS: 265-025-3