L-Cystine disodium salt ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62310.30
J62310.A1
J62310.30EA
157.24
EUR
J62310.30
J62310.A1
L-Cystine disodium salt ≥98%
L-Cystine disodium salt
Purity: 98+%
CAS No.: 64704-23-0
Molecular Formula: C6H10N2Na2O4S2
Formula Weight: 284.30
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Optical Rotation: +170° (c=2 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00037206
Vzorec:
C₆H₁₀N₂Na₂O₄S₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00037206 Číslo CAS: 64704-23-0 EINECS: 265-025-3 |