Tlačiť
5-Iodouridine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
J62259.03 J62259.06
J62259.03EA 117.93 EUR
J62259.03 J62259.06
5-Iodouridine 96%
5-Iodouridine
Purity: 96% CAS No.: 1024-99-3 Molecular Formula: C9H11IN2O6 Formula Weight: 370.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 33665 MDL No.: MFCD00006532
Vzorec: C₉H₁₁IN₂O₆
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006532
Číslo CAS: 1024-99-3
EINECS: 213-833-1