Tlačiť
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ∼ 8,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62101.14 J62101.22 J62101.A1
J62101.14EA 100.68 EUR
J62101.14 J62101.22 J62101.A1
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ∼ 8,000
Dextran sulphate sodium salt
CAS No.: 9011-18-1 Physical Form: Powder Appearance: Off-white to pale yellow Odour: Phenol-like MDL No.: MFCD00081551
Vzorec: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081551
Číslo CAS: 9011-18-1
Merck Index: 14,2951