Glycine, 0.2M buffer soln., pH 2.5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J61855.AK
J61855.AP
J61855.AKEA
87.72
EUR
J61855.AK
J61855.AP
Glycine, 0.2M buffer soln., pH 2.5
Pufry
Pufry biologické
CAS No.: 56-40-6
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00008131