Minoxidil
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
CAS No.: 38304-91-5
Molecular Formula: C9H15N5O
Formula Weight: 209.25
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: 248-265°
MDL No.: MFCD00063409
Applications: Stimulates ATP-activated potassium channels
Vzorec:
C₉H₁₅N₅O Teplota tavenia: 248…265 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063409 Číslo CAS: 38304-91-5 EINECS: 253-874-2 Merck Index: 14,6203 |