Tlačiť
Minoxidil
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J61803.03 J61803.06 J61803.14
J61803.03EA 48.94 EUR
J61803.03 J61803.06 J61803.14
Minoxidil
Minoxidil
CAS No.: 38304-91-5 Molecular Formula: C9H15N5O Formula Weight: 209.25 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: 248-265° MDL No.: MFCD00063409
Applications: Stimulates ATP-activated potassium channels
Vzorec: C₉H₁₅N₅O
Teplota tavenia: 248…265 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063409
Číslo CAS: 38304-91-5
EINECS: 253-874-2
Merck Index: 14,6203