Tlačiť
SB203580 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: SB 203580, 4-(5-(4-Fluorophenyl)-2-(4-(methylsulphinyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)pyridine
J61482.MB J61482.MF J61482.MC
J61482.MBEA 187.32 EUR
J61482.MB J61482.MF J61482.MC
SB203580 98%
SB203580
Applications: Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
Vzorec: C₂₁H₁₆FN₃OS
Teplota tavenia: 235…247 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00922198
Číslo CAS: 152121-47-6