Tlačiť
Telmisartan 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylic Acid, 4'-((1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1H,3'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-3'-yl)methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
J61441.MD J61441.03
J61441.MDEA 95.47 EUR
J61441.MD J61441.03
Telmisartan 99%
Telmisartan
Purity: 99% CAS No.: 144701-48-4 Molecular Formula: C33H30N4O2 Formula Weight: 514.62 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 261-263° MDL No.: MFCD00918125
Applications: An angiotensin II receptor antagonist
Vzorec: C₃₃H₃₀N₄O₂
Teplota tavenia: 261…263 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00918125
Číslo CAS: 144701-48-4
Merck Index: 14,9129