Tlačiť
Mevastatin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (1S,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (S)-2-methylbutanoate, Compactin
J61357.X0 J61357.MA J61357.MB
J61357.X0EA 73.81 EUR
J61357.X0 J61357.MA J61357.MB
Mevastatin 98%
Mevastatin
Inhibitor of HMG-CoA reductase. Induces apoptosis.
Applications: Inhibitor of HMG-CoA reductase. Induces apoptosis
Vzorec: C₂₃H₃₄O₅
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05662341
Číslo CAS: 73573-88-3
Merck Index: 14,6164