TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J61350.AE
J61350.AK
J61350.AEEA
99.48
EUR
J61350.AE
J61350.AK
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Pufry
Pufry biologické
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482