Tlačiť
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J61324.AP J61324.K2
J61324.APEA 72.5 EUR
J61324.AP J61324.K2
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527