Nimodipine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Isopropyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl 2-Methoxyethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
J61287.ME
J61287.03
J61287.MEEA
132.37
EUR
J61287.ME
J61287.03
Nimodipine ≥98%
Nimodipine
Purity: 98+%
CAS No.: 66085-59-4
Molecular Formula: C21H26N2O7
Formula Weight: 418.44
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD00153848
Applications: Potent L-type calcium channel antagonist
Vzorec:
C₂₁H₂₆N₂O₇ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00153848 Číslo CAS: 66085-59-4 EINECS: 266-127-0 Merck Index: 14,6551 |