Tlačiť
Polyethyleneimine, M.W. 60,000 50% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J61270.22 J61270.30
J61270.22EA 101.48 EUR
J61270.22 J61270.30
Polyethyleneimine, M.W. 60,000 50% (w/w) vodný roztok
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6 Molecular Formula: -HN-[CH2CH2NH-]n Physical Form: Liquid Density: 1.07 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084427
Applications: A protein precipitant used to purify proteins
Vzorec: (CH2CH2NH)n
Hustota: 1,07
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084427
Číslo CAS: 9002-98-6