Polyethyleneimine, M.W. 60,000 50% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
CAS No.: 9002-98-6
Molecular Formula: -HN-[CH2CH2NH-]n
Physical Form: Liquid
Density: 1.07
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084427
Applications: A protein precipitant used to purify proteins
Vzorec:
(CH2CH2NH)n Hustota: 1,07 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084427 Číslo CAS: 9002-98-6 |