Tlačiť
U0126 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J61246.MB J61246.MC
J61246.MBEA 210.69 EUR
J61246.MB J61246.MC
U0126 99
U0126
Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2.
  • Soluble in DMSO. Poorly soluble in ethanol and water
Vzorec: C₁₈H₁₆N₆S₂
Mw: 380.49 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01861186
Číslo CAS: 109511-58-2