U0126 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J61246.MB
J61246.MC
J61246.MBEA
210.69
EUR
J61246.MB
J61246.MC
U0126 99
U0126
Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2.
- Soluble in DMSO. Poorly soluble in ethanol and water
Vzorec:
C₁₈H₁₆N₆S₂ Mw: 380.49 g/mol Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD01861186 Číslo CAS: 109511-58-2 |