Tlačiť
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J61086.AK J61086.AP
J61086.AKEA 90.25 EUR
J61086.AK J61086.AP
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527