Pectin Citrus
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J61021.22
J61021.36
J61021.22EA
55.68
EUR
J61021.22
J61021.36
Pectin Citrus
Pectin
CAS No.: 9000-69-5
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to pale brown
MDL No.: MFCD00081838
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081838 Číslo CAS: 9000-69-5 EINECS: 232-553-0 Merck Index: 14,7063 |