Tlačiť
TRIS-buffered saline (TBS, 20X) pH 7,4
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60877.K2 J60877.K3
J60877.K2EA 103.34 EUR
J60877.K2 J60877.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 20X) pH 7,4
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry promývací
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00132476