Tlačiť
SSC buffer (20X)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60839.K2 J60839.K3 J60839.K7
J60839.K2EA 65.38 EUR
J60839.K2 J60839.K3 J60839.K7
SSC buffer (20X)
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry hybridizační
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371