EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid) 0.5 M vodný roztok pH 8.0
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60767.AD
J60767.AE
J60767.ADEA
137.99
EUR
J60767.AD
J60767.AE
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid) 0.5 M vodný roztok pH 8.0
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
CAS No.: 67-42-5
Molecular Formula: C14H24N2O10
Formula Weight: 380.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00004291
Vzorec:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00004291 Číslo CAS: 67-42-5 |