Tlačiť
HEPES-Buffered Saline, 5X Solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60753.AK J60753.AP J61239.AK J61239.AP
J60753.AKEA 103.49 EUR
J60753.AK J60753.AP J61239.AK J61239.AP
HEPES-Buffered Saline, 5X Solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 7365-45-9
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00006158