Tlačiť
Tricine-buffered saline (5X), pH 8,0
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60745.AK J60745.AP
J60745.AKEA 83.83 EUR
J60745.AK J60745.AP
Tricine-buffered saline (5X), pH 8,0
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 5704-04-1
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00004277