Tlačiť
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,0
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60669.AP J60669.K2
J60669.APEA 89.05 EUR
J60669.AP J60669.K2
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,0
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527