Tlačiť
Hexamethonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N1,N1,N1,N6,N6,N6-hexamethylhexane-1,6-diaminium bromide, Hexane-1,6-bis(trimethylammonium Bromide), Hexamethylenebis(trimethylammonium Bromide)
J60466.14 J60466.22
J60466.14EA 97.07 EUR
J60466.14 J60466.22
Hexamethonium bromide ≥98%
Hexamethonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 55-97-0 Molecular Formula: C12H30Br2N2 Formula Weight: 362.19 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 282-285° dec. Beilstein Reference: 3715749 MDL No.: MFCD00011787
Applications: Nicotinic acetyl choline receptor antagonist
Vzorec: C₁₂H₃₀Br₂N₂
Teplota tavenia: 282…285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011787
Číslo CAS: 55-97-0
EINECS: 200-249-7
Merck Index: 14,4688