Fluorid sodný 200 mM vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
J60251.AE
J60251.AK
J60251.AEEA
80.63
EUR
J60251.AE
J60251.AK
Fluorid sodný 200 mM vodný roztok
Fluorid sodný
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: FNa
Formula Weight: 41.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003524
Vzorec:
NaF Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00003524 Číslo CAS: 7681-49-4 |