Tlačiť
Sodium orthovanadate 100 mM vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J60191.AD J60191.AE
J60191.ADEA 100.68 EUR
J60191.AD J60191.AE
Sodium orthovanadate 100 mM vodný roztok
Sodium orthovanadate
CAS No.: 13721-39-6 Molecular Formula: Na3O4V Formula Weight: 183.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003511
Vzorec: Na₃O₄V
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003511
Číslo CAS: 13721-39-6