Tlačiť
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60184.AP J60184.K2
J60184.APEA 123.95 EUR
J60184.AP J60184.K2
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Pufry Pufry biologické
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625