Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60154.AK
J60154.AP
J60154.AKEA
87.04
EUR
J60154.AK
J60154.AP
Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.5
Pufry
Pufry biologické
CAS No.: 56-40-6
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00008131