Tlačiť
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60054.AE J62424.AE J62424.AK J61259.AE J61259.AK
J60054.AEEA 65.38 EUR
J60054.AE J62424.AE J62424.AK J61259.AE J61259.AK
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
Pufry Pufry biologické
N-(2-Acetimido)iminodiacetic acid monosodium salt (ADA) buffer solutions PH values 6,0 to 7,5.
CAS No.: 7415-22-7
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00065483
Pozor: Storage Temperature: 2 to 8°C