Benzyl viologen dichloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H66836.03
H66836.06
H66836.03EA
133.17
EUR
H66836.03
H66836.06
Benzyl viologen dichloride 97%
Benzyl viologen dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 1102-19-8
Molecular Formula: C24H22Cl2N2
Formula Weight: 409.35
Physical Form: Solid
Appearance: White to off-white
Melting Point: 260° dec.
Beilstein Reference: 3811585
MDL No.: MFCD00011991
Vzorec:
C₂₄H₂₂Cl₂N₂ Teplota tavenia: 260 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011991 Číslo CAS: 1102-19-8 EINECS: 214-158-5 |