Tlačiť
1-tert-Butylpiperazine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H66497.03 H66497.06
H66497.03EA 76.61 EUR
H66497.03 H66497.06
1-tert-Butylpiperazine 97%
1-tert-Butylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 38216-72-7 Molecular Formula: C8H18N2 Formula Weight: 142.24 Physical Form: Low melting solid Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless to yellow Melting Point: 32-35° Boiling Point: 85-87°/22mm UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00049359
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Teplota varu: 85…87 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 32…35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049359
Číslo CAS: 38216-72-7
OSN: 3259
ADR: 8,II