Tlačiť
Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate
H66483.03 H66483.06
H66483.03EA 89.05 EUR
H66483.03 H66483.06
Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 27034-51-1 Molecular Formula: C11H10ClNO2 Formula Weight: 223.66 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 169178 MDL No.: MFCD03084731
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03084731
Číslo CAS: 27034-51-1