Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate
H66483.03
H66483.06
H66483.03EA
89.05
EUR
H66483.03
H66483.06
Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 27034-51-1
Molecular Formula: C11H10ClNO2
Formula Weight: 223.66
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 169178
MDL No.: MFCD03084731
Vzorec:
C₁₁H₁₀ClNO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03084731 Číslo CAS: 27034-51-1 |