3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzene
H66477.MD
H66477.03
H66477.MDEA
106.7
EUR
H66477.MD
H66477.03
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 79418-78-3
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Yelloe to pale brown
Boiling Point: 114-118°
MDL No.: MFCD02683560
Vzorec:
C₈H₇FO₃ Mw: 170.139 g/mol Teplota varu: 114…118 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02683560 Číslo CAS: 79418-78-3 |