Tlačiť
3,4-Methylenedioxyphenethylamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]ethylamine
H66445.03 H66445.06
H66445.03EA 69.8 EUR
H66445.03 H66445.06
3,4-Methylenedioxyphenethylamine 95%
3,4-Methylenedioxyphenethylamine
Purity: 95% CAS No.: 1484-85-1 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 383838 MDL No.: MFCD00060509
Vzorec: C9H11NO2
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00060509
Číslo CAS: 1484-85-1
EINECS: 216-060-8