Tlačiť
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H66320.03 H66320.06
H66320.03EA 95.33 EUR
H66320.03 H66320.06
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde 97%
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 42298-41-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.04 Physical Form: Solid Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White to off-white to yel Melting Point: 140-146° MDL No.: MFCD04128999
Vzorec: C₈H₇IO₂
Mw: 262.046 g/mol
Teplota tavenia: 140…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04128999
Číslo CAS: 42298-41-9