2-(Bromomethyl)oxetane 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H66276.MD
H66276.03
H66276.MDEA
419.98
EUR
H66276.MD
H66276.03
2-(Bromomethyl)oxetane 96%
2-(Bromomethyl)oxetane
Purity: 96%
CAS No.: 939759-23-6
Molecular Formula: C4H7BrO
Formula Weight: 151.00
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
MDL No.: MFCD08544405
Vzorec:
C₄H₇BrO Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08544405 Číslo CAS: 939759-23-6 |