Tlačiť
2-(Bromomethyl)oxetane 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H66276.MD H66276.03
H66276.MDEA 419.98 EUR
H66276.MD H66276.03
2-(Bromomethyl)oxetane 96%
2-(Bromomethyl)oxetane
Purity: 96% CAS No.: 939759-23-6 Molecular Formula: C4H7BrO Formula Weight: 151.00 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD08544405
Vzorec: C₄H₇BrO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08544405
Číslo CAS: 939759-23-6