3-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Fmoc-Phe(3-Cl)-OH
H66237.03
H66237.06
H66237.03EA
77.02
EUR
H66237.03
H66237.06
3-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
3-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 198560-44-0
Molecular Formula: C24H20ClNO4
Formula Weight: 421.88
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00672548
Vzorec:
C₂₄H₂₀ClNO₄ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00672548 Číslo CAS: 198560-44-0 |