Tlačiť
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminocyclopent-1-enecarbonitrile
H66219.14 H66219.22
H66219.14EA 302.85 EUR
H66219.14 H66219.22
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile 98%
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 2941-23-3 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 147-148° Beilstein Reference: 742061 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00517551
Vzorec: C₆H₈N₂
Mw: 108.144 g/mol
Teplota tavenia: 147…148 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00517551
Číslo CAS: 2941-23-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III