Tlačiť
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid 98% (by HPLC)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-N-FMOC-Octylglycine, N-Fmoc-2-octyl-L-glycine, Fmoc-octyl-Gly-OH
H66031.03 H66031.06
H66031.03EA 151.62 EUR
H66031.03 H66031.06
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid 98% (by HPLC)
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 193885-59-5 Molecular Formula: C25H31NO4 Formula Weight: 409.53 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 140-143° MDL No.: MFCD01311753
Vzorec: C₂₅H₃₁NO₄
Teplota tavenia: 140…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01311753
Číslo CAS: 193885-59-5