Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
H65384.03
H65384.06
H65384.03EA
101.89
EUR
H65384.03
H65384.06
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Purity: 97%
CAS No.: 17435-72-2
Molecular Formula: C6H9BrO2
Formula Weight: 193.04
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.398
Refractive Index: 1.4790
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 38°/0.8mm
Beilstein Reference: 970108
MDL No.: MFCD00031518
Vzorec:
C₆H₉BrO₂ Teplota varu: 38 °C (0,8 mmHg) Hustota: 1,398 Teplota vzplanutia: 81 °C (178 °F) Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00031518 Číslo CAS: 17435-72-2 |